MilliporeSigma
TANKFIXA1
Équerre de montage mural
Installation accessory for 25 or 50 L water storage unit, For use with Milli-Q® IQ and Milli-Q® IX systems
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
1 EA
492,00 $
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SYSTFIX01WMBSMT002WMBWASHA1
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7015
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Essential UV, for use with RiOs Essential
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Description générale
L'équerre de montage permet d'installer facilement une unité de stockage d'eau de 25 ou 50 l en hauteur sur un mur, libérant ainsi les paillasses de tout encombrement pour optimiser l'espace du laboratoire et créer un environnement de travail plus efficace.
Cette équerre permet d'installer les cuves de stockage Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Application
Pour une installation facile tout en gagnant de la place sur la paillasse.
Caractéristiques et avantages
  • Accessoire facile à installer.
  • Permet de gagner de la place sur la paillasse. 
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany