MilliporeSigma
Passer à
PG9H9BC7B112
PrecisePEG
Aminooxy-PEG3-Azide
Synonyme(s) :
O-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)hydroxylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H18N4O4/c9-12-11-1-2-13-3-4-14-5-6-15-7-8-16-10/h1-8,10H2
Inchi Key
WSRXFPCTWIFEOF-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminooxy-PEG3-Azide
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-1723_SDS.pdf
hstatements
Mentions de précaution