MilliporeSigma
Passer à
ABTS-RO
Roche
Pastilles d′ABTS™
tablet, green
Synonyme(s) :
ABTS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
form
tablet
packaging
pkg of 20 tablets (11112422001[50mg]), pkg of 20 tablets (11204521001[5mg])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
color
green
solubility
water: soluble
λmax
414 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Les pastilles d'ABTS sont utilisées comme substrats dans les immunoessais enzymatiques dans lesquels l'enzyme rapporteuse est la peroxydase de raifort. Ce produit est couramment utilisé dans les méthodes spectrophotométriques pour mesurer les activités antioxydantes des aliments et boissons.
Application
Les pastilles d'ABTS sont un substrat idéal pour les immunoessais enzymatiques dans lesquels l'enzyme rapporteuse est la peroxydase de raifort (HRP).
Features and Benefits
  • L'ABTS est soluble à la fois dans les solvants aqueux et organiques.
  • La méthode ABTS est adaptée à de nombreux pH.
  • Les échantillons réagissent rapidement avec l'ABTS et atteignent une phase stable en moins de 30 minutes.
Packaging
  • 11204521001 (5 mg/pastille, chacune pour reconstituer 5 ml de solution substrat)
  • 11112422001(50 mg/pastille, chacune pour reconstituer 50 ml de solution substrat)
Preparation Note
Solution de travail : Dissoudre une pastille d'ABTS (5 mg) dans 5 ml de solution tampon pour ABTS. Cette solution est de couleur vert clair. Il est incolore dans les microplaques. Son A405 nm/1 cm devrait être de <0,16. Soyez aussi méticuleux que possible. Les ions de métaux lourds ou les traces de peroxydase peuvent entraîner une solution d'ABTS verre foncé. Des solutions de cette coloration ne conviennent pas pour l'essai.
Analysis Note
Évaluation : photométrie (405 nm)
Other Notes
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
ABTS is a trademark of Roche
Pictogrammes
Corrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash