Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Sélectionner une taille de conditionnement
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H16N2O· 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.13
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Famille d'API
amoxicillin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique