MilliporeSigma
Passer à
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves