MilliporeSigma
Passer à
90944
Chlorure de sodium solution
for Molecular Biology, 5 M in H2O, BufferFly
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
concentration
5 M in H2O
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de sodium solution