MilliporeSigma
Passer à
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
Synonyme(s) :
PARP Substrate Mixture
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
47101613
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80551)
  • PARP2 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80552)
  • PARP3 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80553)
  • PARP10 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80560)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BPS78371P0996AB16661
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli
description
serum, Chemicon®
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable