MilliporeSigma
Passer à
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
Synonyme(s) :
buffers
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32039090
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Cell Isolation from mammalian cells.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
290085810P3619
description
-
description
-
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable