MilliporeSigma
D6413
Diloxanide furoate
Synonyme(s) :
2,2-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide 2-furoic acid ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.15
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-108-1
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
antibiotic activity spectrum
parasites
SMILES string
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)