MilliporeSigma
EMU044151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Htr1b
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
MISSION® esiRNA, targeting mouse Htr1b
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGCTGGACTGCTTTGTGAACACCGACCACGTCCTCTACACGGTCTACTCCACGGTGGGCGCTTTCTATTTACCCACCCTGCTCCTCATCGCCCTCTATGGCCGCATCTATGTGGAAGCCCGCTCTCGGATTTTGAAACAGACACCCAACAAGACCGGCAAGCGCTTGACCCGAGCCCAGTTGATAACAGACTCCCCGGGATCCACATCCTCGGTCACCTCCATTAACTCCCGGGCTCCGGACGTGCCCAGTGAGTCCGGGTCTCCTGTGTACGTGAACCAAGTCAAAGTGCGAGTCTCAGACGCCCTGCTGGAAAAGAAGAAACTCATGGCCGCTAGGGAGCGCAAAGCCACCAAGACCCTAGGGATCATTTTAGGAGCATTTATTGTGTGTTGGCTGCCCTTCTTCATCATCTCCCTGGTGATGCCTATCTGTAAGGATGCCTGCTGGTTTCACATGGCCATTTTTGACTTCTTCAATTGGTTAGGCTATCTTAACTCCCTCATCAACCCCATCATCTACACCATGTCCAATGAGGACTTCAAACAAGCGTTCCACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c