MilliporeSigma
Passer à
F0804
Sérum de veau fœtal, qualité recherche
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Sérum de veau fœtal, FBS, FCS, sérum, sérums
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Le produit F0804 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Le sérum de veau fœtal (FBS), un supplément populaire, est principalement obtenu à partir de veaux à naître. Il contient des nutriments, des vitamines, des hormones, des protéines de transport, ainsi que des facteurs d'attachement, d'étalement et de croissance.
Application
Le sérum de veau fœtal de qualité recherche a été utilisé comme supplément :
  • dans un milieu pour cellules endothéliales (ECMed) destiné à la culture de cellules endothéliales de veine ombilicale humaine (HUVEC).
  • dans du milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) pour remettre en suspension des cellules stromales dérivées de tissu adipeux humain (ASC).
  • dans le milieu de culture tissulaire 199 (TCM199) pour faire maturer in vitro des ovocytes.
  • dans du milieu essentiel minimum (MEM) de Eagle pour la culture de cellules MDCK (cellules de rein de chien Madin-Darby) II.
Biochem/physiol Actions
Le sérum de veau fœtal (FBS) est essentiellement utilisé dans la culture d'organes, de cellules et de tissus. Le FBS est le supplément de choix pour tous les milieux de culture de cellules eucaryotes. Il facilite la prolifération et la viabilité de la plupart des types de cellules.
Analysis Note
  • Produit testé pour la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Produit filtré trois fois sur membrane de 0,1 µm en conditions aseptiques
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable