MilliporeSigma
Passer à
G4635
Gitoxigenin
Synonyme(s) :
16β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,14,16β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,14,16β-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H34O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-886-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96483
eCl@ss:
32039090
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@H]([C@@H](O)C[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
Biochem/physiol Actions
Structure-activity relationships for 16β-substituted digitoxigenins as inhibitors of Na+/K+ ATPases.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges