Accéder au contenu
GE11-0012-54
Tricorn 10 Coarse Filter Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106500
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Tricorn glass columns may be used with aqueous buffer solutions and detergents at pH conditions between 1 and 14, and with nearly all organic solutions commonly used in chromatography
feature
Kit Contents: 5 x Top filter 5 x Bottom filter 5 x O-ring 7 x 1 mm (EPDM) , Wetted Materials: Ethylene propylene diene (EPDM), Polyethylene (PE)
manufacturer/tradename
Cytiva 11-0012-54
parameter
max. temp. (60 °C), 4 °C min. temp.