MilliporeSigma
Passer à
GE17-5432-01
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-01, pack of 25 mL
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
13111000
eCl@ss:
32039090
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
ligand
butyl
packaging
pack of 25 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-01
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Warning
Codes de danger