MilliporeSigma
SML0168
Fluorescent Histamine H3/H4 receptor Antagonist (H3-633-AN) synthetic
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H48BF2N8O3S2
Poids moléculaire :
849.84
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Actions biochimiques/physiologiques
The SML0168 ligand was shown to antagonize the activity of the histamine agonist, histamine, in two separate recombinant CHO cell lines expressing either the human H2 or H3-receptor and a cyclic-AMP responsive secreted placental alkaline phosphatase (SPAP) reporter gene.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Notes préparatoires
Dissolve 0.2 mg in 23.5 ul of DMSO to give a 10mM stock solution. Once reconstituted into DMSO the product, must be stored, preferably in smaller aliquots, at -20°C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.