MilliporeSigma
77558
Pipecolinic acid
new
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
81095
Numéro MDL:
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
clinical
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pipecolic acid (piperidine-2-carboxylic acid) is a non-proteinogenic cyclic amino acid formed during lysine catabolism and further processed in peroxisomes. Elevated levels are a useful biomarker for peroxisomal biogenesis disorders and can also appear in pyridoxine-dependent epilepsy and certain liver-related conditions. Testing pipecolic acid in serum or urine—typically by LC–MS/MS—supports differential diagnosis and monitoring.