MilliporeSigma
PHL23755
Lepidiline A
new
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4,5-Dimethyl-1,3-bis(phenylmethyl)-1H-imidazolium chloride, Macaline A
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.84
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG