Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Sélectionner une taille de conditionnement
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.86
Code UNSPSC :
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique