MilliporeSigma
AccueilCalculatrices et applicationsTampon de chargement d'échantillons 4X SDS pour le Western blot
Tampon de chargement d'échantillons 4X SDS pour le Western blot
Cette recette de tampon de chargement d'échantillons SDS est idéale pour préparer et charger des échantillons de protéines dans des gels en vue d'une analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Ce calculateur de recette permet de préparer avec précision un tampon de chargement d'échantillons SDS 4X pour n'importe quel volume dont vous avez besoin. Saisissez le volume souhaité, cliquez sur le bouton « CALCULER » et le tableau s'affichera avec les quantités de chaque composant nécessaires.
Concentrations de la solution 4X :
  • Tris-HCl : 0,2 M
  • DTT : 0,4 M
  • SDS : 277 mM, 8,0 % (p/v)
  • Bleu de bromophénol : 6 mM
  • Glycérol : 4,3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.