Merck
Passer à
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-Fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Synonyme(s) :
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
1 029.15 CHF
2.5 g
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
1 652.18 CHF
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H12O1N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.2
MDL number:
Réf. du fournisseur: AA01O7T0-1G
1 029.15 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US