Merck
Passer à
S166340
3-[(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)DISULFANYL]TETRAHYDROTHIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Vérifier la disponibilité des articles du panier
37.60 CHF
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H14O4S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.454
MDL number:
37.60 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​