Merck
Passer à
S827770
TETRABENZYLGERMANE
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
50MG
Vérifier la disponibilité des articles du panier
37.60 CHF
A propos de cet article
Formule linéaire :
C28H28Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.125
MDL number:
37.60 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​