Merck
AMBH303C4CC6
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-8(13)7-6-14-9(10-7)11-4-2-1-3-5-11/h6H,1-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
CTYVDXOBZLKERL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry, 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html