Merck
AMBH96F10783
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)boronic acid
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.36
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
4-chloropyridin-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BClNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3,9-10H
Clé InChI
KOLVACJGJSSBEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html