Merck
Passer à
BDPH9BCC400A
Bide Pharmatech
Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Synonyme(s) :
spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H14O1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-7-8-1-3-9(4-2-8)5-6-9/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
LQPGRYWUUGVTPV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiro[2.5]octane-6-carbaldehyde