Merck
Passer à
BDPH9BCC47DF
Bide Pharmatech
2-(Phenylamino)nicotinic acid
Synonyme(s) :
2-anilinonicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H10O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
UUMMTMQODCACRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Phenylamino)nicotinic acid
Mentions de précaution
Mot-clé