Merck
BDPH9BCC61EA
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)quinolin-8-amine
Synonyme(s) :
5-(trifluoromethyl)-8-quinolinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7N2F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.17
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-3-4-8(14)9-6(7)2-1-5-15-9/h1-5H,14H2
Inchi Key
KJLQGKLEIKGMCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé