Merck
BDPH9BCC7A2F
Bide Pharmatech
7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Synonyme(s) :
7-amino-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,12)
Inchi Key
VNUQVKZHEBCTNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé