Merck
Passer à
BDPH9BCC7BC2
Bide Pharmatech
Methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H15O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h2-7H2,1H3
Inchi Key
UTSHTDGCQQHAPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé