Merck
Passer à
BDPH9BCCD8A7
Bide Pharmatech
3-Methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Synonyme(s) :
3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H6O1N4S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H6N4OS/c1-2-6-4(10-8-2)3(9)7-5/h5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
UJQISHJANPSPTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid