Merck
BDPH9BCCFE6B
Bide Pharmatech
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4,4'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H10O4/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(15)7-12(11)13(16)17/h1-7,14-15H,(H,16,17)
Inchi Key
BBGRLYLKUDNCGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid