Merck
Passer à
BDPH9BCD09D0
Bide Pharmatech
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Synonyme(s) :
5-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5N4Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.59
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-2-1-3-5-9-6(8)10-11(4)5/h1-3H,(H2,8,10)
Inchi Key
RCCCLZDQZNFDGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé