Merck
BDPH9BCD0FAE
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
Synonyme(s) :
1-(3,5-difluorophenyl)acetone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)2-7-3-8(10)5-9(11)4-7/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
GANUXJOOWCWFLI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
Mot-clé