Merck
Passer à
BDPH9BCD1CE4
Bide Pharmatech
1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1,3-dithiane-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H8O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H8O2S2/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Inchi Key
BZBYEAWKJNCPLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithiane-2-carboxylic acid