Merck
BDPH9BCD591C
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
Synonyme(s) :
ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Inchi Key
HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé