Accéder au contenu
BDPH9BCD74CA
Bide Pharmatech
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Synonyme(s) :
7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O1N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light green or light yellow to Brown liquid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé