Merck
Passer à
BDPH9BCDA849
Bide Pharmatech
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-ol
Synonyme(s) :
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H14O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-6-8(4-3-5-11)7(2)10-9-6/h11H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
KPSLMMMHDPNHFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé