Merck
Passer à
BDPH9BCDCED0
Bide Pharmatech
1-Benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H10O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-6-7-12-13(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
SFIGVCZYZFTEMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C