Merck
BDPH9BCDDCDE
Bide Pharmatech
N-(4-Aminobutyl)acetamide
Synonyme(s) :
N-(4-aminobutyl)acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H14O1N2
Poids moléculaire :
130.19
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N