Merck
BDPH9BCDDDA1
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Synonyme(s) :
methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O2N1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-8(11)7(10)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
UEROLPZUGANXKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé