Merck
Passer à
BDPH9BCDDEC5
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Synonyme(s) :
2-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5N2Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.11
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5BrN2S/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
Inchi Key
ONJVHBYVYOIMLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals