Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O2N1Cl1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.73
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15(13,14)8-6-12/h1-4H,5-8H2
Inchi Key
IQIXFXLKPNFQGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Chlorophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide
hstatements
Mot-clé