Merck
BDPH9BCDFE36
Bide Pharmatech
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Synonyme(s) :
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
Inchi Key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione