Accéder au contenu
BDPH9BCDFEDC
Bide Pharmatech
1-(5-Bromothiophen-2-yl)butan-1-one
Synonyme(s) :
1-(5-bromo-2-thienyl)-1-butanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O1Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.13
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BrOS/c1-2-3-6(10)7-4-5-8(9)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
DUGRGUURUDYJSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid