Merck
BDPH9C01FEFB
Bide Pharmatech
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3(2H)-one
Synonyme(s) :
6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridazin-3-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2O1N2Cl1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.53
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2O/c6-3-1-2(5(7,8)9)4(12)11-10-3/h1H,(H,11,12)
Inchi Key
QWYYINLSOLYYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals