Merck
Passer à
BDPH9C02002E
Bide Pharmatech
2-Phenylbenzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-phenyl-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)10-6-7-11-12(8-10)18-13(15-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,16,17)
Inchi Key
ICSRYAQXSYGQSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé