Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H12N1Cl1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.65
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6;/h3-5,9H,2,12H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
LGEMCPLXQQXMSU-FVGYRXGTSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé