Merck
Passer à
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Synonyme(s) :
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
46.00 CHF
5 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
71.00 CHF
10 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
112.00 CHF
25 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
231.00 CHF
100 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
651.00 CHF
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.58
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD4781-1G
46.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals