Merck
Passer à
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
35.00 CHF
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
42.00 CHF
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
68.00 CHF
5 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
179.00 CHF
25 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
645.00 CHF
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H7O3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.63
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD13590-100MG
35.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé