Merck
COM448622820
Combi-Blocks, Inc.
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methoxypyridine
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.21
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
5-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C13H9F4NO/c1-19-12-5-3-9(7-18-12)8-2-4-11(14)10(6-8)13(15,16)17/h2-7H,1H3
Clé InChI
FHIODCIAGGZQPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0635
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0635